Documenti fondamentali
759384
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-fluoroacetophenone
97%
Sinonimo/i:
α-Bromo-2-fluoroacetophenone, ω-Bromo-2-fluoroacetophenone, 1-Bromo-2′;-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone, 2-Fluorophenacyl bromide, o-Fluorophenacyl bromide
Scegli un formato
5 G
66,60 €
25 G
109,90 €
66,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
66,60 €
25 G
109,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrFO
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
66,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.563
Punto di fusione
25-30 °C
Densità
1.574 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)