159530
2-Bromo-4′-methylacetophenone
90%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
P. eboll.
105 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
45-49 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
KRVGXFREOJHJAX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup