663174
2-Bromo-3′,4′-dichloroacetophenone
97%
Sinonimo/i:
3,4-Dichlorophenacyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
56-60 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges