Documenti fondamentali
595152
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,4′-difluoroacetophenone
97%
Scegli un formato
5 G
81,70 €
81,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
81,70 €
About This Item
Formula condensata:
C6H3(F2)COCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
81,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
31-35 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
ketone
Stringa SMILE
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)