Documenti fondamentali
589101
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-ethylacrylate
96%
Sinonimo/i:
Ethyl α-ethylacrylate, Ethyl 2-methylenebutanoate, Ethyl ethacrylate
About This Item
Formula condensata:
C2H5C(CH2)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
139-145 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C([H])=C(\CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h3-5H2,1-2H3
OUGJKAQEYOUGKG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
89.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31.67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)