Key Documents
335681
Sigma-Aldrich
Etilenglicole dimetilacrilato
98%, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 90-110 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
1,2-etandiolo dimetilacrilato, Etilene dimetilacrilato
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH3)COOCH2CH2OCOC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Beilstein:
1776663
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
product name
Etilenglicole dimetilacrilato, 98%, contains 90-110 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 21.1 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
90-110 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
98-100 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Estremità Ω
methacrylate
Estremità α
methacrylate
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′etilenglicole dimetilacrilato (EGDMA) è un diestere formato mediante la condensazione di due equivalenti dell′acido metacrilico e un equivalente del glicole etilenico.
Applicazioni
L′etilenglicole dimetilacrilato può essere utilizzato come crosslinker nellapreparazione di:
  • Un sistema tripolimerico poli(acrilonitrile-co-etilenglicole dimetilacrilato-co-cloruro di vinilbenzene), impiegabile come assorbentenell′assorbimento di prodotti farmaceutici.
  • Idrogel a base di PVA (polivinil alcol) mediante copolimerizzazioneradicalica libera. Questi network polimerici di PVA possono essere usati come sistemi di veicolazionedi farmaci.
Può essere utilizzato anche comeMonomero nella preparazione di microsfere copolimeriche rigonfiabili e non rigonfiabili dipoli(etilenglicole dimetilacrilato/acido acrilico) ottenute per polimerizzazionein sospensione.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yuan Qi et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(32), 28690-28698 (2019-07-20)
Compared with conventional glass slides and two-dimensional (2D) planar microarrays, polymer-based support materials and three-dimensional (3D) surface structures have attracted increasing attention in the field of biochips because of their good processability in microfabrication and low cost in mass production
Kouroush Salimi et al.
Journal of chromatography. A, 1496, 9-19 (2017-03-30)
A seeded polymerization protocol was developed for the synthesis of monodisperse-porous poly(vinylphosphonic acid-co-ethylene dimethacrylate), [poly(VPA-co-EDMA)] microspheres with superior porous properties. The protocol allowed the direct synthesis of phosphonic acid functionalized porous microspheres with the mean size of ∼4μm and the
Xinglin Lu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(46), E9793-E9801 (2017-10-29)
The cytotoxicity of 2D graphene-based nanomaterials (GBNs) is highly important for engineered applications and environmental health. However, the isotropic orientation of GBNs, most notably graphene oxide (GO), in previous experimental studies obscured the interpretation of cytotoxic contributions of nanosheet edges.
Mariane Gonçalves Santos et al.
Talanta, 163, 8-16 (2016-11-26)
The use of a new class of hybrid materials, called restricted access molecularly imprinted polymers (RAMIPs) seems to present a good strategy for the sample preparation of complex matrices, since these materials combine good protein elimination capacity with high degree
Andreia F R Pimenta et al.
PloS one, 11(12), e0167728-e0167728 (2016-12-10)
The study of ocular drug delivery systems has been one of the most covered topics in drug delivery research. One potential drug carrier solution is the use of materials that are already commercially available in ophthalmic lenses for the correction
Articoli
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.