Documenti fondamentali
589128
Sigma-Aldrich
2-Ethylacrylic acid
contains 150 ppm BHT as inhibitor, 98%
Sinonimo/i:
2-Ethylpropenoic acid, 2-Methylenebutanoic acid, 2-Methylenebutyric acid
Scegli un formato
250 MG
237,00 €
237,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
237,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(C2H5)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
237,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
contiene
150 ppm BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
176 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C([H])=C(\CC)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
WROUWQQRXUBECT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
O A Mamer et al.
The Biochemical journal, 160(3), 417-426 (1976-12-15)
1. Normal human urine contains small amounts (less than 4 mg/g of creatinine) of 2-ethylhydracrylic acid, formed, we believe, by a previously undisclosed endogenous catabolic pathway for the oxidation of a newly described series of R metabolites of isoleucine. 2.