563900
Alcol poli(vinilico)
average Mw 130,000, 99+% hydrolyzed
Sinonimo/i:
PVA
Stato
powder or crystals
PM
average Mw 130,000
Caduta di sfera
56-68 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?