Documenti fondamentali
557560
Sigma-Aldrich
Ethyl phenyl sulfone
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5SO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
35-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
VBQUDDWATQWCPP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Density of ethyl phenyl sulfone is 1.1410g/cm3 at 20°C.[1]
Applicazioni
Ethyl phenyl sulfone may be used in the preparation of (±)-α-multistriatin.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 197-197 (2015)
Highly stereoselective synthesis of (?)-a-multistriatin.
Bartlett PA and Myerson J.
The Journal of Organic Chemistry, 44(10), 1625-1627 (1979)