Documenti fondamentali
68742
Sigma-Aldrich
Methyl phenyl sulfone
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
(Methylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)methane, Phenyl methyl sulfone
Scegli un formato
10 G
196,00 €
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
196,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3SO2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.20
Beilstein:
1906914
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
crystals
Punto di fusione
85-87 °C
Gruppo funzionale
sulfone
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Versatile building block for the construction of diverse functionalities[1][2][3][4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
M. Julia et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1646-1646 (1978)
M. Julia et al.
Tetrahedron Letters, 277-277 (1976)
M.C. Mussatto et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 260-260 (1980)
Dandan Rao et al.
Water research, 188, 116481-116481 (2020-10-12)
Although permanganate activation by sodium sulfite (Mn(VII)/Na2SO3) has shown great potential for rapid abatement of organic contaminants, the limited reactivity under alkaline conditions and undesirable Mn residual may prevent its widespread application. To solve these challenges, calcium sulfite (CaSO3) was
P.A. Bartlett et al.
Journal of the American Chemical Society, 100, 4852-4852 (1978)