282839
Ethyl vinyl sulfone
97%
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
Densità
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfone
Stringa SMILE
CCS(=O)(=O)C=C
InChI
1S/C4H8O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
BJEWLOAZFAGNPE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?