241717
Phenyl vinyl sulfone
99%
Sinonimo/i:
(Ethenesulfonyl)benzene, (Ethenylsulfonyl)benzene, Ethenyl phenyl sulfone, Vinylsulfonylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
Solubilità
organic solvents: soluble(lit.)
Stringa SMILE
C=CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... LOC129293(129293)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves