Documenti fondamentali
557250
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H2ClF(CH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
150-154 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)c(B(O)O)c1Cl
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-3-5(10)6(7(4)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
FOZVMQJCNIKFOB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)