Documenti fondamentali
870160C
Avanti
16:0 Ptd Thioethanol
Avanti Research - A Croda Brand 870160C
Sinonimo/i:
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (Sodium Salt)
Scegli un formato
25 MG
177,00 €
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
177,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H72O8PNaS
Numero CAS:
Peso molecolare:
730.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (870160C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870160C
Concentrazione
10 mg/mL (870160C-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCS)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-31-32-47)45-37(39)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35,47H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
AKETWRINAWSUQU-RUQJKXHKSA-M
Descrizione generale
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (DPPTE) or 16:0 Ptd Thioethanol is a thiol modified phospholipid.[1]
Azioni biochim/fisiol
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (DPPTE) or 16:0 Ptd Thioethanol facilitates the liposome formation by building the lipid layers with the assistance of thiol-anchors at the lipid headgroups.[1]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870160C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Peptide-functionalized supported lipid bilayers to construct cell membrane mimicking interfaces
Kilic A and Kok FN
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 176, 18-26 (2019)
The effect of thiolated phospholipids on formation of supported lipid bilayers on gold substrates investigated by surface-sensitive methods
Kilicc, A, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 160, 117-125 (2017)
Lena A Lautscham et al.
Biomaterials, 35(10), 3198-3207 (2014-01-21)
Cell behavior such as cell adhesion, spreading, and contraction critically depends on the elastic properties of the extracellular matrix. It is not known, however, how cells respond to viscoelastic or plastic material properties that more closely resemble the mechanical environment