Documenti fondamentali
560278
Sigma-Aldrich
5-Aminoisatoic anhydride
Scegli un formato
1 G
155,00 €
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
155,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Impurezze
may contain ≤10% DMF
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
Nc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H6N2O3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,9H2,(H,10,12)
QEQDLBKVHJXPJA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • β-cyclodextrin catalyzed synthesis of tryptanthrin and its analogs in water
  • Synthesis of amino-chloroquinolyl derivatives as antimalarial agents
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and antimalarial activity of new 4-amino-7-chloroquinolyl amides, sulfonamides, ureas and thioureas.
Ekoue-Kovi K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(1), 270-283 (2009)