D107204
1,3-Dihydroxyacetone dimer
97%
Sinonimo/i:
2,5-Dihydroxydioxane-2,5-dimethanol
Scegli un formato
24,01 €
Prezzo di listino34,30 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
24,01 €
Prezzo di listino34,30 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
75-80 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC1(O)COC(O)(CO)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Nitric acid esters such as 1,3-dinitratoacetone and 2,5-bis(nitratomethyl-2,5-nitrato)-1,4-dioxane.[1]
- Lactic acid in the presence of aluminum salts as catalysts.[2]
- Phosphorus doped carbon quantum dots which can be used as fluorescence labels for fingerprints imaging.[3]
- 1-Methyl-5-hydroxymethylimidazole scaffolds.[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?