Documenti fondamentali
557234
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Scegli un formato
5 G
70,30 €
70,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
70,30 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
70,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
solid
Punto di fusione
122-127 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
GGTUVWGMCFXUAS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Synthesis of biaryl amides with muscarinic acetylcholine receptor subtype M1 agonistic activity
  • Synthesis of kinesin spindle protein inhibitors
  • GABA α2/3 agonist preparation
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)