540285
Tetraalkylammonium carbonate, polymer-bound
macroporous, 18-50 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g N loading
Sinonimo/i:
MP-carbonate resin
Stato
macroporous
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Grado di funzionalizzazione
2.5-3.5 mmol/g N loading
Dimensione particelle
18-50 mesh
Stringa SMILE
[O-]C([O-])=O.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC[N+](CC)(CC)Cc3ccccc3.CC[N+](CC)(CC)Cc4ccccc4
InChI
RBIYTBCFDIQNIC-UHFFFAOYSA-L
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?