Documenti fondamentali
531847
Sigma-Aldrich
Dichloro[(S,S)-ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]zirconium(IV)
Scegli un formato
100 MG
100,10 €
100,10 €
Prezzo di listino143,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
100,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24Cl2Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
100,10 €
Prezzo di listino143,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Attività ottica
[α]20/D +93°, c = 0.07 in methylene chloride
Livello qualitativo
Punto di fusione
160-165 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr+2].[Cl-].[Cl-].[C+H]1C(=C4CCCCC4=C1)CC[c-]2c3c(cc2)CCCC3
InChI
1S/C20H24.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
AKXWJOYQORUUHS-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
  • Chiral Ziegler-Natta catalyst
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)