Documenti fondamentali
404594
Sigma-Aldrich
Methylaluminoxane
10% in toluene
Scegli un formato
100 ML
205,00 €
4 X 25 ML
208,00 €
800 ML
1.410,00 €
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
205,00 €
4 X 25 ML
208,00 €
800 ML
1.410,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)0.95(n-C8)H17]0.05AlO]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.76 mmHg ( 60 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
10% in toluene
P. ebollizione
111 °C
Densità
0.895 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Al](=O)C
InChI
CPOFMOWDMVWCLF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methylaluminoxane is an oligomeric compound used as a co-catalyst in olefin polymerization reactions to produce polyolefins.[1] [2]
Applicazioni
Dialkylmetallocenes can undergo exchange reactions with methylaluminoxane.[3]
Confezionamento
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Resconi, L.
Macromolecules, 23, 4489-4489 (1990)
Reactivity trends of lewis acidic sites in methylaluminoxane and some of its modifications
Zaccaria, Francesco and Budzelaar
Inorganic Chemistry, 59, 5751-5759 (2020)
Spectroscopic studies of synthetic methylaluminoxane: Structure of methylaluminoxane activators
Joshi, Anuj and Collins
Chemistry?A European Journal , 27, 8753-8763 (2021)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf