Documenti fondamentali
119334
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
98%
Sinonimo/i:
Di(cyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride, Hafnocene dichloride
Scegli un formato
1 G
50,40 €
10 G
342,00 €
50,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
50,40 €
10 G
342,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10Cl2Hf
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
50,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: hafnium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
230-233 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Hf]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Hf/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
UHCOEQZUSAFLHQ-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P Köpf-Maier et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 96(1), 43-51 (1980-01-01)
The antitumor activity of the metallocene dichlorides TDC, ZDC, and HDC against Ehrlich ascites tumor in CF1 mice is investigated. A single i.p. injection of TDC in the optimum dose (30-60 mg/kg) 24 h p.t.t. achieves survival of 80-90% of
P Köpf-Maier et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 5(4), 237-241 (1981-01-01)
The in vitro growth-inhibiting potencies of titanocene dichloride (TDC), zirconocene dichloride (ZDC), hafnocene dichloride (HDC), vanadocene dichloride (VDC), and molybdocene dichloride (MDC) against Ehrlich ascites tumor (EAT) cells cultured in viro as permanently growing suspension cultures were determined. The most