234834
Cyclopentadienyltitanium(IV) trichloride
97%
Sinonimo/i:
CpTiCl3
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ti](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Ti/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
AENCLWKVWIIOQH-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges