Documenti fondamentali
483656
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)dimethylzirconium(IV)
97%
Sinonimo/i:
Dimethyldicyclopentadienylzirconium, Dimethylzirconocene
Scegli un formato
1 G
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
108,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C5H5)2Zr(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
Punto di fusione
170 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
C[Zr]C.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2CH3.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H3;
BRHODLBZJKAKRN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Cationic ring-opening polymerization reactions
  • Markovnikov-selective intermolecular hydrothiolation of terminal alkynes
  • Ziegler-Natta polymerizations of alkenes
  • Methylalumination of heterosubstituted arylethynes
  • Precatalyst for intramolecular hydroamination/cyclisation of aminoallenes
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)