Documenti
447862
Sigma-Aldrich
Bis(butylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
Sinonimo/i:
Dibutylzirconocene dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26Cl2Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
Punto di fusione
98.7-99.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Zr]Cl.CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C9H13.2ClH.Zr/c2*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;;;/h2*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
KZUKCLOWAMFDDB-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Catalyst for:
  • Copolymerization of ethylene-alpha-olefin
  • Ethylene polymerization
Metallocene supported catalyst
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3