Documenti fondamentali
531227
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-13C2
99% (CP), 99 atom % 13C
Scegli un formato
500 MG
642,00 €
1 G
1.060,00 €
5 G
4.590,00 €
642,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
642,00 €
1 G
1.060,00 €
5 G
4.590,00 €
About This Item
Formula condensata:
13CH313CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
642,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
protein expression: suitable
P. ebollizione
21 °C (lit.)
Punto di fusione
−125 °C (lit.)
Densità
0.820 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1+1,2+1
IKHGUXGNUITLKF-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)