Documenti fondamentali
487767
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-2,2,2-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Scegli un formato
1 G
447,00 €
5 G
2.280,00 €
10 G
4.130,00 €
447,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
447,00 €
5 G
2.280,00 €
10 G
4.130,00 €
About This Item
Formula condensata:
CD3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
447,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.332 (lit.)
P. ebollizione
21 °C (lit.)
Punto di fusione
−125 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3
IKHGUXGNUITLKF-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-29.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-34 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Amy M Green et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(47), 12372-12377 (2017-11-08)
Ozonolysis of alkenes, an important nonphotolytic source of hydroxyl (OH) radicals in the atmosphere, proceeds through unimolecular decay of Criegee intermediates. Here, we report a large kinetic isotope effect associated with the rate-limiting hydrogen-transfer step that releases OH radicals for