Documenti
394513
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde-d2
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Deuterated paraformaldehyde, Dideuteroparaformaldehyde, Formaldehyde-d2 polymer, Polyoxymethylene-D2
About This Item
Formula condensata:
(CD2O)n
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
170 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup