Documenti fondamentali
492620
Sigma-Aldrich
Formaldehyde-d2 solution
~20 wt. % in D2O, 98 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated formaldehyde, Formalin-d2
Scegli un formato
20 G
664,00 €
664,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 G
664,00 €
About This Item
Formula condensata:
DCDO
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352501
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
664,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
liquid (solution)
Concentrazione
~20 wt. % in D2O
tecniche
protein expression: suitable
applicazioni
pharmaceutical
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[2H]C([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
WSFSSNUMVMOOMR-DICFDUPASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Formaldehyde-d2, isotopically labeled solution of formaldehyde.
Applicazioni
Formaldehyde-d2 solution is used in the synthesis of dimethylated peptides. It is also used in quantification of antigens in vaccine products.
Stable Isotope methyl labeling has led to quantification of antigens in influenza vaccine. It is also used in global antigen quantification of different types of protein-based vaccine and manufacturing intermediates.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Jue-Liang Hsu et al.
Analytical chemistry, 75(24), 6843-6852 (2003-12-13)
In this paper, we report a novel, stable-isotope labeling strategy for quantitative proteomics that uses a simple reagent, formaldehyde, to globally label the N-terminus and epsilon-amino group of Lys through reductive amination. This labeling strategy produces peaks differing by 28
Sheng-Yu Huang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1104, 40-48 (2018-11-15)
Determining the precursor/product ion pair and optimal collision energy are the critical steps for developing a multiple reaction monitoring (MRM) assay using triple quadruple mass spectrometer for protein quantitation. In this study, a platform consisting of stable isotope dimethyl labeling
Michelle D Gonsalves et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 51(4), 394-403 (2021-01-14)
Triacetone triperoxide (TATP) and hexamethylene triperoxide diamine (HMTD) are prominent explosive threats. Mitigation of peroxide explosives is a priority among the law enforcement community, with canine (K9) units being trained to recognise the scent of peroxide explosives. Herein, the metabolism
Chunli Wang et al.
Scientific reports, 6, 22645-22645 (2016-03-05)
Proteolysis is a major form of post translational modification which occurs when a protease cleaves peptide bonds in a target protein to modify its activity. Tracking protease substrates is indispensable for understanding its cellular functions. However, it is difficult to
Kevin Colizza et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 29(4), 675-684 (2018-01-27)
Our efforts to lower the detection limits of hexamethylene triperoxide diamine (HMTD) have uncovered previously unreported gas-phase reactions of primary and secondary amines with one of the six methylene carbons. The reaction occurs primarily in the atmospheric pressure chemical ionization