206091
Platinum(II) chloride
98%
Sinonimo/i:
Platinum dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
581 °C (dec.) (lit.)
Densità
6.05 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges