Documenti
205788
Sigma-Aldrich
Palladium(II) sulfate
98%
Sinonimo/i:
Palladium(2+) sulfate, Palladous sulfate
About This Item
Formula condensata:
PdSO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
P. eboll.
330 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pd/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
RFLFDJSIZCCYIP-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges