Documenti fondamentali
515566
Sigma-Aldrich
Allyl α-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +175°, c = 1.5 in H2O
Punto di fusione
141-145 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
XJNKZTHFPGIJNS-NXRLNHOXSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)