Documenti fondamentali
B66809
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-fluorobenzene
99%
Scegli un formato
25 G
59,80 €
100 G
117,00 €
59,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
59,80 €
100 G
117,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4F
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.00
Beilstein:
1071819
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
59,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.534 (lit.)
Densità
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Stephen J Fowler et al.
Thorax, 70(4), 320-325 (2015-02-11)
Healthcare associated infections, including ventilator associated pneumonia, are difficult to diagnose and treat, and are associated with significant morbidity, mortality and cost. We aimed to demonstrate proof of concept that breath volatile profiles were associated with the presence of clinically