253901
5-Bromo-1-pentene
95%
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-pentene, 4-Pentenyl bromide
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. eboll.
126-127 °C/765 mmHg (lit.)
Densità
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCCC=C
InChI
1S/C5H9Br/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-5H2
LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup