Documenti fondamentali
514748
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
p-Alkoxybenzyl alcohol, polymer-bound, Wang resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
Scegli un formato
25 G
56,10 €
56,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
56,10 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
56,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
1.5-2.0 mmol/g OH loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Gruppo funzionale
alcohol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)