Documenti fondamentali
513946
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Ethynylbenzene-d6
Scegli un formato
100 MG
52,60 €
52,60 €
Prezzo di listino263,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
52,60 €
About This Item
Formula condensata:
C6D5C≡CD
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
52,60 €
Prezzo di listino263,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
142-144 °C (lit.)
Densità
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C#Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D,3D,4D,5D,6D,7D
UEXCJVNBTNXOEH-HLGHPJLRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)