Documenti fondamentali
8.07044
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene
for synthesis
Sinonimo/i:
Phenylacetylene, Ethynylbenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
208-645-1
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
≥97.0% (GC)
Tensione di vapore
2.7 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
142-144 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-44.8 °C
Temp. transizione
flash point 27 °C
Densità
0.93 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1(ccccc1)C#C
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.934
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)