Documenti fondamentali
589381
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethynyl-1-13C-benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H513C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352003
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
142-144 °C (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i2+1
UEXCJVNBTNXOEH-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)