206504
4-Ethynyltoluene
97%
Sinonimo/i:
1-Ethynyl-4-methylbenzene
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.547 (lit.)
P. ebollizione
168-170 °C (lit.)
Densità
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H8/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h1,4-7H,2H3
KSZVOXHGCKKOLL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?