Documenti fondamentali
513148
Sigma-Aldrich
(6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane
99%
Sinonimo/i:
1-Bromo-6-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]hexane, 6-Bromohexyl tert-butyldimethylsilyl ether, [(6-Bromohexyl)oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane
Scegli un formato
5 ML
76,30 €
25 ML
312,20 €
76,30 €
Prezzo di listino109,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
76,30 €
25 ML
312,20 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)6Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
76,30 €
Prezzo di listino109,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
276 °C (lit.)
Densità
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCBr
InChI
1S/C12H27BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-9-7-6-8-10-13/h6-11H2,1-5H3
PBKXRKYUUXKNSL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J Steven McElfresh et al.
Journal of economic entomology, 102(2), 574-584 (2009-05-20)
Marmara gulosa Guillén & Davis (Lepidoptera: Gracillariidae) is a sporadic pest of citrus and a number of other crops in southern and central California. Coupled gas chromatographic-electroantennogram detection analyses of headspace volatiles collected by solid phase microextraction from virgin female
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine-4-ester: A pivotal synthon for building tethered bipyridine ligands.
Havas F, et al.
Tetrahedron, 65(36), 7673-7686 (2009)