Documenti fondamentali
429066
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
97%
Sinonimo/i:
(3-Bromopropoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, 1-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-3-bromopropane, 1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)propane, 1-Bromo-3-[(tert-butyldimethylsilanyl)oxy]propane, 1-Bromo-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propane, 3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-bromopropane
Scegli un formato
5 ML
95,90 €
25 ML
361,00 €
95,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
95,90 €
25 ML
361,00 €
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)3OSi(CH3)2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
95,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
sodium carbonate as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Densità
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr
InChI
1S/C9H21BrOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3
QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane is a bromo silyl ether.
Applicazioni
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane may be used to introduce propanol functionality to many pharmaceuticals.[1][2][3][4]
It may be used as an alkylating agent in the synthesis of the following:
  • N-[2-[N-[3-(tert-butyldimethylsilyloxy)propyl]-N-ethylamino]ethyl]phthalimide[5]
  • O-(3-tert-butyldimethylsilyloxypropyl)-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-tyrosine methyl ester[6]
  • tert-butyldimethyl-[3-(3-methyl-2-nitrophenoxy)propoxy]silane[7]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ramani R Ranatunge et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(9), 2180-2193 (2004-04-16)
The synthesis of a series of novel pyrazoles containing a nitrate (ONO(2)) moiety as a nitric oxide (NO)-donor functionality is reported. Their COX-1 and COX-2 inhibitory activities in human whole blood are profiled. Our data demonstrate that pyrazole ring substituents
A concise total synthesis of (+/-)-vigulariol.
J Stephen Clark et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(3), 437-440 (2006-12-06)
Synthesis of O-(3-[18F] Fluoropropyl)-L-tyrosine (L-[18F] FPT) and its biological evaluation in 9L tumor bearing rat.
Moon BS, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(1), 91-96 (2005)
Han-Cheng Zhang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(12), 3245-3250 (2004-05-20)
A novel series of acyclic 3-(7-azaindolyl)-4-(aryl/heteroaryl)maleimides was synthesized and evaluated for activity against GSK-3beta and selectivity versus PKC-betaII, as well as a broad panel of protein kinases. Compounds 14 and 17c potently inhibited GSK-3beta (IC(50)=7 and 26 nM, respectively) and
Synthesis, radioiodination and in vivo screening of novel potent iodinated and fluorinated radiotracers as melanoma imaging and therapeutic probes.
Maisonial A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 63, 840-853 (2013)