Documenti fondamentali
511862
Sigma-Aldrich
9H-Fluoren-2-yl isocyanate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=Nc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C14H9NO/c16-9-15-12-5-6-14-11(8-12)7-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-6,8H,7H2
HJROCLJFUOYQNP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jose A Castro-Osma et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(27), 12388-12400 (2014-12-24)
A series of alkyl organoaluminium complexes based on bulky heteroscorpionate ligands were designed as catalysts for the ring-opening polymerisation of cyclic esters. Thus, the treatment of AlX3 (X = Me, Et) with bulky acetamide or thioacetamide heteroscorpionate ligands nbptamH (1)