Documenti
734217
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine-2,6-dione
97%
Sinonimo/i:
MIDA anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
41-45 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO3/c1-6-2-4(7)9-5(8)3-6/h2-3H2,1H3
FGQJBZHMORPBRR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1