Documenti fondamentali
F1409
Sigma-Aldrich
Fluorene-9-carboxylic acid
96%
Scegli un formato
10 G
74,70 €
74,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
74,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Beilstein:
1911728
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
74,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Punto di fusione
228-231 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H,(H,15,16)
DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)