Documenti fondamentali
690066
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2,2′-bipyridine
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-6-(2-pyridyl)pyridine, 6-Bromo-2,2′-bipyridyl, 6-Bromo-[2,2′]bipyridinyl
Scegli un formato
1 G
184,00 €
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
184,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.08
Beilstein:
130238
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (HPLC)
97%
Stato
lumps
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cccc(n1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H7BrN2/c11-10-6-3-5-9(13-10)8-4-1-2-7-12-8/h1-7H
NCRIDSGPLISUEU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sarah Keller et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(40), 14263-14276 (2018-05-24)
Heteroleptic [Cu(P^P)(N^N)][PF6] complexes, where N^N is a halo-substituted 2,2'-bipyridine (bpy) and P^P is either bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether (POP) or 4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene (xantphos) have been synthesized and investigated. To stabilize the tetrahedral geometry of the copper(i) complexes, the steric demands of the bpy ligands