491047
2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
98%
Sinonimo/i:
(2-Pyridyl)methyl bromide hydrobromide, 2-Bromomethylpyridine monohydrobromide, 2-Picolyl bromide-hydrobromide
Saggio
98%
Punto di fusione
149-152 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Br[H].BrCc1ccccn1
InChI
1S/C6H6BrN.BrH/c7-5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2;1H
JQDNCGRNPYKRAO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-[1-(pyridin-2-ylmethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]pyridine[2]
- 2-morpholin-4-yl-7-(pyridin-2-ylmethoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one[3]
- 8-methyl-2-morpholin-4-yl-7-(pyridin-2-ylmethoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one[3]
- trans-4-(4-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)styryl)benzonitrile[4]
- 2-[N-(2-aminoethanethiol) methyl]-pyridine[5]
- 2-[N-(ethylenediamino)-methyl]-pyridine[5]
- 3-(carboxymethyl)-1-[(pyridin-2-yl)methyl]-3H-imidazol-1-ium trifluoroacetate[6]
- 3-[(S)-1-carboxy-2-methylpropyl]-1-[(pyridin-2-yl)methyl]-3H-imidazol-1-ium trifluoroacetate[6]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?