Documenti fondamentali
487058
Sigma-Aldrich
Thiourea-13C
99 atom % 13C
Scegli un formato
500 MG
466,95 €
466,95 €
Prezzo di listino566,00 €Risparmia il 18%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
466,95 €
About This Item
Formula condensata:
H2N13CSNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
466,95 €
Prezzo di listino566,00 €Risparmia il 18%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
170-176 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[13C](N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
UMGDCJDMYOKAJW-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)