480746
Bismuth(III) citrate
99.99% trace metals basis, −325 mesh
Sinonimo/i:
Bismuth citrate
Saggio
99.99% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
core: bismuth
reagent type: catalyst
Dimensione particelle
−325 mesh
Punto di fusione
300 °C (dec.) (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC12CC(=O)O[Bi](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Bi/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?