Documenti fondamentali
490911
Sigma-Aldrich
Thiourea-15N2
98 atom % 15N
Scegli un formato
500 MG
358,00 €
358,00 €
Prezzo di listino1.790,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
358,00 €
About This Item
Formula condensata:
H215NCS15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
358,00 €
Prezzo di listino1.790,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
170-176 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2]C([15NH2])=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
UMGDCJDMYOKAJW-SUEIGJEOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)