Documenti fondamentali
489743
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine-15N hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Scegli un formato
1 G
1.500,00 €
1.500,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
1.500,00 €
About This Item
Formula condensata:
H215NOH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
1.500,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Punto di fusione
155-157 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cl.[15NH2]O
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1+1
WTDHULULXKLSOZ-IEOVAKBOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
spleen
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)