473960
(S)-3-Amino-1,2-propanediol
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −28±1°, c = 4 in 5 M HCl
Impurezze
<0.5 mol
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
P. ebollizione
117-119 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2/t3-/m0/s1
KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?